Tisk…
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 8040 CZK
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Vzorec: C₆H₁₂N₂·2BrH
MW: 273,997 g/mol
Bod tání: 220…225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863510
CAS číslo: 125224-62-6