Tisk…
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
OR55196-1G OR55196-250MG OR55196-5G
APOSOR55196-1GEA 1620 CZK
APOSOR55196-1G APOSOR55196-250MG APOSOR55196-5G
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036286
CAS číslo: 58579-54-7