Tisk…
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55187-1G OR55187-5G
APOSOR55187-1GEA 6220 CZK
APOSOR55187-1G APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂OS
MW: 223,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545984
CAS číslo: 55084-66-7