Tisk…
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 1740 CZK
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366751
CAS číslo: 148550-51-0