Tisk…
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 8440 CZK
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110554
CAS číslo: 158753-17-4