Tisk…
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 13660 CZK
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₂S
MW: 234.07 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22481215
CAS číslo: 1823075-44-0