Tisk…
4-Bromo-2-nitrothiophenol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55173-1G OR55173-250MG OR55173-100MG
APOSOR55173-1GEA 29760 CZK
APOSOR55173-1G APOSOR55173-250MG APOSOR55173-100MG
4-Bromo-2-nitrothiophenol, technická kvalita
4-Bromo-2-nitrothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14652161
CAS číslo: 76209-02-4