Tisk…
4-(Methoxymethyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55162-1G OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA 900 CZK
APOSOR55162-1G APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Vzorec: C₇H₁₅NO
Bod varu: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248041
CAS číslo: 399580-55-3