Tisk…
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 992 CZK
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₅
Bod varu: 354 °C
Bod vzplanutí: 173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14706049
CAS číslo: 138229-59-1