Tisk…
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 2240 CZK
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Vzorec: C₁₂H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092287
CAS číslo: 19261-06-4