Tisk…
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55141-1G
APOSOR55141-1GEA 6050 CZK
APOSOR55141-1G
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877926
CAS číslo: 160893-04-9