Tisk…
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55138-1G OR55138-250MG OR55138-5G
APOSOR55138-1GEA 8070 CZK
APOSOR55138-1G APOSOR55138-250MG APOSOR55138-5G
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD2110075
CAS číslo: 1002309-50-3