Tisk…
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55136-1G OR55136-25G OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA 744 CZK
APOSOR55136-1G APOSOR55136-25G APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085568
CAS číslo: 6942-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III