Tisk…
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2,2'-((5-Amino-1-carboxypentyl)azanediyl)diacetic acid, Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine
OR55124-5G
APOSOR55124-5GEA 2780 CZK
APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₆
MW: 262,26 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00237437
CAS číslo: 113231-05-3