Tisk…
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55114-1G OR55114-250MG
APOSOR55114-1GEA 0 CZK
APOSOR55114-1G APOSOR55114-250MG
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832201
CAS číslo: 944898-52-6