Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G
OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA
10880
CZK
APOSOR55111-1G
APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₂INO₄ MW: 349.122 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042539 CAS číslo: 120491-90-9 |