Tisk…
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 13460 CZK
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 208 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658510
CAS číslo: 10603-53-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III