Tisk…
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55105-100MG
APOSOR55105-100MGEA 1740 CZK
APOSOR55105-100MG
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅IN₂O₂
MW: 288,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07378935
CAS číslo: 885520-67-2