Tisk…
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 622 CZK
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226508
CAS číslo: 1186194-46-6