3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55102-100MG
OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA
1740
CZK
APOSOR55102-100MG
APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₈BrNO₃ Bod tání: 216…218 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07376078 CAS číslo: 91182-58-0 |