Tisk…
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 3410 CZK
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199809
CAS číslo: 7401-98-1