Tisk…
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55091-250MG OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA 2990 CZK
APOSOR55091-250MG APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,113 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17392822
CAS číslo: 62606-00-2