Tisk…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55083-5G
APOSOR55083-5GEA 2530 CZK
APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O
MW: 191,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909782
CAS číslo: 14160-91-9