Tisk…
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55073-1G OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA 4570 CZK
APOSOR55073-1G APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Bod tání: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036380
CAS číslo: 72635-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III