Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55070-1G
OR55070-250MG
OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA
4770
CZK
APOSOR55070-1G
APOSOR55070-250MG
APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061910 CAS číslo: 155380-11-3 |