Tisk…
3-Methoxyoxan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 1470 CZK
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909903
CAS číslo: 624734-17-4