Tisk…
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-Methyl-L-serine
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 17560 CZK
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119,119 g/mol
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145257
CAS číslo: 32620-11-4