Tisk…
Potassium oxirane-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Oxiranecarboxylic acid potassium salt
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 11380 CZK
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Vzorec: C₃H₃O₃·K
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16293376
CAS číslo: 51877-54-4