Tisk…
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54833-1G OR54833-250MG
APOSOR54833-1GEA 17360 CZK
APOSOR54833-1G APOSOR54833-250MG
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.053 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29081504
CAS číslo: 33259-36-8