Tisk…
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 7-oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate 6,6-dioxide
OR54830-1G OR54830-250MG OR54830-5G
APOSOR54830-1GEA 19250 CZK
APOSOR54830-1G APOSOR54830-250MG APOSOR54830-5G
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅S
MW: 263,311 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31743876
CAS číslo: 2227204-96-6