Tisk…
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54820-1G OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA 15510 CZK
APOSOR54820-1G APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09811778
CAS číslo: 62723-78-8