Tisk…
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 13460 CZK
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23380484
CAS číslo: 352525-79-2