5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54716-1G
OR54716-250MG
APOSOR54716-1GEA
9560
CZK
APOSOR54716-1G
APOSOR54716-250MG
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.032 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06739219 CAS číslo: 885275-77-4 |