Tisk…
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 3310 CZK
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄BrClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32177105
CAS číslo: 1243538-50-2