Tisk…
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 12370 CZK
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrClO₃
MW: 275,483 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07429304
CAS číslo: 944692-41-5