Tisk…
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 4140 CZK
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₁H₈BrClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31544763
CAS číslo: 1643914-32-2