5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54699-1G
OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA
7380
CZK
APOSOR54699-1G
APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235,462 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00807894 CAS číslo: 19652-33-6 |