3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR54698-1G
OR54698-250MG
OR54698-5G
APOSOR54698-1GEA
705
CZK
APOSOR54698-1G
APOSOR54698-250MG
APOSOR54698-5G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₄ MW: 275.096 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32177107 CAS číslo: 18064-92-1 UN: 3262 ADR: 8 III |