Tisk…
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 3540 CZK
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364273
CAS číslo: 75840-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III