Tisk…
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54694-1G OR54694-250MG
APOSOR54694-1GEA 26880 CZK
APOSOR54694-1G APOSOR54694-250MG
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Vzorec: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31915671
CAS číslo: 2309465-44-7