Tisk…
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54693-1G OR54693-250MG
APOSOR54693-1GEA 18620 CZK
APOSOR54693-1G APOSOR54693-250MG
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
6-Bromo-2-iodo-1H-indole
Vzorec: C₈H₅BrIN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28664103
CAS číslo: 1572177-89-9