2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR54687-100MG
OR54687-1G
OR54687-250MG
APOSOR54687-100MGEA
7940
CZK
APOSOR54687-100MG
APOSOR54687-1G
APOSOR54687-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18390309 CAS číslo: 1261646-81-4 UN: 3261 ADR: 8,III |