Tisk…
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 29560 CZK
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18383472
CAS číslo: 1253912-15-0