Tisk…
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54680-1G OR54680-250MG
APOSOR54680-1GEA 21820 CZK
APOSOR54680-1G APOSOR54680-250MG
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₉IN₂
MW: 260.075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2366997-10-4