Tisk…
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 1080 CZK
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₂
Bod tání: 121…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07345667
CAS číslo: 31309-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III