7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR54677-1G
OR54677-250MG
OR54677-5G
APOSOR54677-1GEA
6390
CZK
APOSOR54677-1G
APOSOR54677-250MG
APOSOR54677-5G
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437645 CAS číslo: 66491-03-0 |