Tisk…
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 3150 CZK
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Vzorec: C₅H₈O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226853
CAS číslo: 286-22-6
UN: 1993
ADR: 3,III