Tisk…
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 12200 CZK
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇BrO₅
MW: 299,074 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764559
CAS číslo: 119686-34-9