Tisk…
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54671-1G OR54671-250MG
APOSOR54671-1GEA 32730 CZK
APOSOR54671-1G APOSOR54671-250MG
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13187196
CAS číslo: 94032-63-0