Tisk…
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54660-1G OR54660-250MG
APOSOR54660-1GEA 16530 CZK
APOSOR54660-1G APOSOR54660-250MG
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06802409
CAS číslo: 893738-27-7